Få mere at vide
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic Acid, Millipore™
Beskrivelse
buffer substance BES
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Aminoethanesulfonic Acid |
| Mængde | 250 g |
| Løsningstype | Buffer |
| MDL nummer | MFCD00007533 |
| Synonym | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, BES, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.25 |
| Grad | Research |