Få mere at vide
N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonsyre, fri syre, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, free acid |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 0.9961 |
| Formel vægt | 239.23 |