Få mere at vide
N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, free acid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11384149 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11384149 100 g
11394149 250 g
11304159 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384149 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210092780
Kemiske identifikatorer
CAS 10191-18-1
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.25
MDL nummer MFCD00007533
InChI nøgle AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N, N-Bis(2-hydroxyethyl)taurine
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-sulfonsyre
SMIL OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, free acid
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 0.9961
Formel vægt 239.23