Få mere at vide
N,N-Bis(2-chlorethyl)-p-toluensulfonamid, teknisk grad 90%, TRC
Artikelnummer. 30331337
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30331337 1 g
1 options
Artikelnummer. 30331337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4190101G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
CAS 42137-88-2
Molekylær formel C11 H15 Cl2 N O2 S
Mængde 1 g
Synonym Benzenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)-4-methyl-, p-Toluenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI), N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzensulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide, NSC 49364
InChI formel InChI=1S/C11H15Cl2NO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)17(15,16)14(8-6-12)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn N,N-bis(2-chlorethyl)-4-methylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 296.2133
Formel vægt 295.0201