Få mere at vide
N,N-Bis(2-chlorethyl)-p-toluensulfonamid, tech. 90%
Artikelnummer. 11397375
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397375 5 g 5g
11307385 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05296.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 42137-88-2 | C11H15Cl2NO2S | 296,206 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42137-88-2
Molekylær formel C11H15Cl2NO2S
Molekylvægt (g/mol) 296.206
MDL nummer MFCD00018944
InChI nøgle PTVBBIMKLOMGSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-bis 2-chloroethyl-p-toluenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-p-toluenesulphonamide, n,n-bis .beta.-chloroethyl-p-toluenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-toluenesulfonamide, n,n-bis 2'-chloroethyl-4-methylbenzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzene sulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzene sulphonamide, benzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methyl, n,n-bis-2-chloro-ethyl-4-methyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 96039
IUPAC navn N,N-bis(2-chlorethyl)-4-methylbenzensulfonamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
Smeltepunkt 45 °C til 47 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2134258
Formel vægt 296.22
Procent renhed 90%
Grad Teknisk