Få mere at vide
N,N-bis(2-chlorethyl)-p-toluensulfonamid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307385
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11307385
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05296.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 42137-88-2 | C11H15Cl2NO2S | 296.206 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42137-88-2
Molekylær formel C11H15Cl2NO2S
Molekylvægt (g/mol) 296.206
MDL nummer MFCD00018944
InChI nøgle PTVBBIMKLOMGSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-bis 2-chloroethyl-p-toluenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-p-toluenesulphonamide, n,n-bis .beta.-chloroethyl-p-toluenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-toluenesulfonamide, n,n-bis 2'-chloroethyl-4-methylbenzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzene sulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzene sulphonamide, benzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methyl, n,n-bis-2-chloro-ethyl-4-methyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 96039
IUPAC navn N,N-bis(2-chlorethyl)-4-methylbenzensulfonamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
Smeltepunkt 45°C to 47°C
Mængde 25 g
Beilstein 2134258
Formel vægt 296.22
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonam ide