Få mere at vide
N,N-Bis(2-chlorethyl)-p-toluensulfonamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049165
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049165 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049165 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1035.100025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N,N-Bis(2-chlorethyl)-p-toluensulfonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
CAS 42137-88-2
Analyt- eller komponentnavne N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H15 Cl2 N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)-4-methyl-, p-Toluenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI), N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzensulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide, NSC 49364
InChI formel InChI=1S/C11H15Cl2NO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)17(15,16)14(8-6-12)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn N,N-bis(2-chlorethyl)-4-methylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 296.2133
Mængde 25 mg
Formel vægt 295,0201 g/mol