Få mere at vide
N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30985456
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30985456 10 g -
30970020 1 g 1g
30981371 5 g -
30983950 25 g 25g
30978832 100 g 100g
30984380 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30985456 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14184110g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide
CAS 42137-88-2
Molekylær formel C11H15Cl2NO2S
MDL nummer MFCD00018944
Mængde 10 g
SMIL O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(N(CCCl)CCCl)=O
Molekylvægt (g/mol) 296.21
Procent renhed 95%