missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N'-Bis(2-aminoethyl)thiourea Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30344481
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344481 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB402220100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis(2-aminoethyl)thiourea Dihydrochloride
CAS 1639405-29-0
Molekylær formel C5 H14 N4 S
Mængde 100 mg
Synonym 1,3-Bis(2-aminoethyl)thiourea Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H14N4S/c6-1-3-8-5(10)9-4-2-7/h1-4,6-7H2,(H2,8,9,10)
SMIL NCCNC(=S)NCCN
IUPAC navn 1,3-bis(2-aminoethyl)thiourea
Molekylvægt (g/mol) 162.256
Formel vægt 162.094
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.