Få mere at vide
N,N'-bis(2-aminoethyl)-1,3-propandiamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461088
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15461088 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15461088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54950.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4741-99-5 | C7H20N4 | 160,265 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
CAS 4741-99-5
Tæthed 0.96
Kogepunkt 142 °C til 145 °C
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Molekylær formel C7H20N4
Lineær formel H2NCH2CH2NH(CH2)3NHCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.494
MDL nummer MFCD00008174
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1742732
Synonym n,n'-bis 2-aminoethyl-1,3-propanediamine, 1,4,8,11-tetraazaundecane, 2,3,2-tetramine, n,n'-bis 2-aminoethyl propane-1,3-diamine, 1,4,8,11-tetrazaundecane, ethylenetrimethyleneethylenetetramine, 1,3-propanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, 1,9-diamino-3,7-diazanonane, n1,n1'-propane-1,3-diyl bis ethane-1,2-diamine, 3,7-diazanonane-1,9-diamine
InChI nøgle UWMHHZFHBCYGCV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CNCCN)CNCCN
IUPAC navn N,N'-bis(2-aminoethyl)propan-1,3-diamin
Molekylvægt (g/mol) 160.265
PubChem CID 78479
ChEBI CHEBI:30348
Formel vægt 160.26
Procent renhed 97%