missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N'-bis(2,6-Dimethylphenyl)-1,4-piperazinediacetamide, TRC

Artikelnummer. 30370804
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30370804 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370804 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4770302.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide]
CAS 380204-72-8
Molekylær formel C24 H32 N4 O2
Mængde 2.5 g
Synonym 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide], N1,N4-bis(2,6-Dimethylphenyl)-1,4-piperazinediacetamide, N,N'-bis(2,6-Dimethylphenyl)-1,4-piperazinediacetamide
InChI formel InChI=1S/C24H32N4O2/c1-17-7-5-8-18(2)23(17)25-21(29)15-27-11-13-28(14-12-27)16-22(30)26-24-19(3)9-6-10-20(24)4/h5-10H,11-16H2,1-4H3,(H,25,29)(H,26,30)
SMIL Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2
IUPAC navn 2-[4-[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]piperazin-1-yl]-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 408.54
Formel vægt 408.2525
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.