Få mere at vide
N,N'-bis(2,6-Dimethylphenyl)-1,4-piperazinediacetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051661
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051661 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051661 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1320.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N'-bis(2,6-Dimethylphenyl)-1,4-piperazinediacetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide]
CAS 380204-72-8
Analyt- eller komponentnavne 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide]
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H32 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide], Ranolazine Related Compound D
InChI formel InChI=1S/C24H32N4O2/c1-17-7-5-8-18(2)23(17)25-21(29)15-27-11-13-28(14-12-27)16-22(30)26-24-19(3)9-6-10-20(24)4/h5-10H,11-16H2,1-4H3,(H,25,29)(H,26,30)
SMIL Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2
IUPAC navn 2-[4-[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]piperazin-1-yl]-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 408.54
Mængde 25 mg
Formel vægt 408.2525 g/mol