missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N’-Bis(2,4-xylyl)-N-methylformamidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis(2,4-xylyl)-N-methylformamidine Hydrochloride |
| CAS | 1391062-43-3 |
| Molekylær formel | C18 H23 Cl N2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N,N’-Bis(2,4-dimethylphenyl)-N-methylmethanimidamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-13-6-8-17(15(3)10-13)19-12-20(5)18-9-7-14(2)11-16(18)4;/h6-12H,1-5H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C=Nc1ccc(C)cc1C)c2ccc(C)cc2C |
| IUPAC navn | N,N'-bis(2,4-dimethylphenyl)-N-methylmethanimidamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.84 |
| Formel vægt | 302.155 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?