missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N’-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O8/c18-6-11(20)4-15-13(22)8-1-9(3-10(2-8)17(24)25)14(23)16-5-12(21)7-19/h1-3,11-12,18-21H,4-7H2,(H,15,22)(H,16,23) |
| Formel vægt | 357.1172 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?