Få mere at vide
N,N'-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
N,N'-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide |
| CAS | 76820-34-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H19 N3 O8 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide, Iohexol Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O8/c18-6-11(20)4-15-13(22)8-1-9(3-10(2-8)17(24)25)14(23)16-5-12(21)7-19/h1-3,11-12,18-21H,4-7H2,(H,15,22)(H,16,23) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OCC(O)CNC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)NCC(O)CO |
| Vis mere |