Få mere at vide
N,N'-Bis[2-[[[2-[(dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049217
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049217 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049217 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0220.10
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N'-Bis[2-[[[2-[(dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis[2-[[[2-[(dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine
CAS 1193434-63-7
Analyt- eller komponentnavne N,N'-Bis[2-[[[2-[(dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H33 N7 O2 S4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N,N'-Bis[2-[[[2-[(dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine, Nizatidine Imp. G (EP), Nizatidine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C20H33N7O2S4/c1-25(2)10-19-23-16(14-32-19)12-30-7-5-21-18(9-27(28)29)22-6-8-31-13-17-15-33-20(24-17)11-26(3)4/h9,14-15,21-22H,5-8,10-13H2,1-4H3
SMIL CN(C)Cc1nc(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc2csc(CN(C)C)n2)cs1
IUPAC navn 1-N,1-N'-bis[2-[[2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine
Molekylvægt (g/mol) 531.78
Mængde 50 mg
Formel vægt 531.1579 g/mol