missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-bis(1-naphthylmethyl)aminomethane, TRC

Artikelnummer. 30478304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478304 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM324565250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-bis(1-naphthylmethyl)aminomethane
CAS 5418-22-4
Molekylær formel C23 H21 N
Mængde 250 mg
Synonym 1-Naphthalenemethanamine','N-methyl-N-(1-naphthalenylmethyl)-, N-Methyl-N-(1-naphthalenylmethyl)-1-naphthalenemethanamine, NSC 10424
InChI formel InChI=1S/C23H21N/c1-24(16-20-12-6-10-18-8-2-4-14-22(18)20)17-21-13-7-11-19-9-3-5-15-23(19)21/h2-15H,16-17H2,1H3
SMIL CN(Cc1cccc2ccccc12)Cc3cccc4ccccc34
IUPAC navn N-methyl-1-naphthalen-1-yl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)methanamine
Molekylvægt (g/mol) 311.42
Formel vægt 311.1674
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.