Få mere at vide
N,N'-Bis(1,4-benzodioxan-2-carbonyl) piperazin, TRC
Artikelnummer. 30180372
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180372 25 mg
30179806 100 mg
30180323 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180372 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41050525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617677-53-9
Molekylær formel C22 H22 N2 O6
Molekylvægt (g/mol) 410.42
Synonym 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine, Doxazosin Mesilate Imp. C (EP)
IUPAC navn [4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-carbonyl)piperazin-1-yl]-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-yl)methanon
SMIL O=C(C1COc2ccccc2O1)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O6/c25-21(19-13-27-15-5-1-3-7-17(15)29-19)23-9-11-24(12-10-23)22(26)20-14-28-16-6-2-4-8-18(16)30-20/h1-8,19-20H,9-14H2
Formel vægt 410.1478