missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N,beta-Trimethyl-phenethylamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30454229
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454229 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454229 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7966251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N,beta-Trimethyl-phenethylamine Hydrochloride
CAS 861007-66-1
Molekylær formel C11H18ClN
Mængde 1 g
Synonym N,N,β-Trimethyl-benzeneethanamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H17N.ClH/c1-10(9-12(2)3)11-7-5-4-6-8-11;/h4-8,10H,9H2,1-3H3;1H
SMIL CN(C)CC(C)C1=CC=CC=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 199.72
Formel vægt 199.1128
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.