Få mere at vide
N,N,beta-Trimethyl-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine Hydrochloride (beta-Isothipendyl Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30050627
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050627 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050627 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1009.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N,beta-Trimethyl-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine Hydrochloride (beta-Isothipendyl Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Isothipendyl Hydrochloride
CAS 132962-42-6
Analyt- eller komponentnavne beta-Isothipendyl Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H19 N3 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,β-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-(2-dimethylamino-1-methylethyl)-, monohydrochloride (6CI), N,N,β-Trimethyl-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine Hydrochloride, β-Isothipendyl Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(11-18(2)3)19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC(CN(C)C)N1c2ccccc2Sc3cccnc13
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin-10-ylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 321.8681
Mængde 25 mg
Formel vægt 321.1066 g/mol