Få mere at vide
N,N,beta-Trimethyl-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine Hydrochloride (beta-Isothipendyl Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
N,N,beta-Trimethyl-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine Hydrochloride (beta-Isothipendyl Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Isothipendyl Hydrochloride |
| CAS | 132962-42-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | beta-Isothipendyl Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H19 N3 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,β-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-(2-dimethylamino-1-methylethyl)-, monohydrochloride (6CI), N,N,β-Trimethyl-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine Hydrochloride, β-Isothipendyl Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(11-18(2)3)19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(CN(C)C)N1c2ccccc2Sc3cccnc13 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-2-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin-10-ylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Vis mere |