Få mere at vide
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimid, TRC
Artikelnummer. 30333932
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30333932 25 g
1 options
Artikelnummer. 30333932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28627525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
CAS 13139-17-8
Molekylær formel C12H11NO5
Mængde 25 g
Synonym 1-[[(Benzyloxy)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[(Phenylmethoxy)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[[(Phenylmethyl)oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Benzyl 2,5-dioxopyrrolid-1-yl Carbonate, Benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl Carbonate, Benzyl N-succinimidyl Carbonate, Benzyl Succinimidyl Carbonate, Benzyloxycarbonyloxysuccinimide, Cbz-OSu, N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
InChI formel InChI=1S/C12H11NO5/c14-10-6-7-11(15)13(10)18-12(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
SMIL O=C(OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
IUPAC navn benzyl (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonat
Molekylvægt (g/mol) 249.22
Formel vægt 249.0637