missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N'-(6-Phenylphenanthridin-3,8-diyl)-bis-ethyl Carbamat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-(6-Phenylphenanthridine-3,8-diyl)-bis-ethyl Carbamate |
| CAS | 62895-39-0 |
| Molekylær formel | C25 H23 N3 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H23N3O4/c1-3-31-24(29)26-17-10-12-19-20-13-11-18(27-25(30)32-4-2)15-22(20)28-23(21(19)14-17)16-8-6-5-7-9-16/h5-15H,3-4H2,1-2H3,(H,26,29)(H,27,30) |
| SMIL | CCOC(=O)Nc1ccc2c(c1)nc(c3ccccc3)c4cc(NC(=O)OCC)ccc24 |
| IUPAC navn | ethyl N-[3-(ethoxycarbonylamino)-6-phenylphenanthridin-8-yl]carbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.47 |
| Formel vægt | 429.1689 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?