missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-5-Trimethyl-1H-indole-3-ethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-5-Trimethyl-1H-indole-3-ethanamine |
| CAS | 22120-39-4 |
| Molekylær formel | C13 H18 N2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-methylindole, 5-Methyl-N,N-dimethyltryptamine, NSC 88623 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2/c1-10-4-5-13-12(8-10)11(9-14-13)6-7-15(2)3/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C)cc12 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-2-(5-methyl-1H-indol-3-yl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.3 |
| Formel vægt | 202.147 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?