Få mere at vide
N,N,3,5-tetramethylanilin, 98%
Artikelnummer. 11367316
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367316 25 g 25g
11357316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09266.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4913-13-7 | C10H15N | 149,237 g/mol
N,N,3,5-Tetramethylanilin blev brugt til hurtig quenching af 1,8-dihydroxyanthraquinon (DHAQ). Det blev også brugt som en katalysator i den polymere syntese af glycolmethacrylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N,3,5-Tetramethylanilin blev brugt til hurtig quenching af 1,8-dihydroxyanthraquinon (DHAQ). Det blev også brugt som en katalysator i den polymere syntese af glycolmethacrylat.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande med vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4913-13-7
Molekylær formel C10H15N
Molekylvægt (g/mol) 149.237
MDL nummer MFCD00008307
InChI nøgle NBFRQCOZERNGEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, n,n,3,5-tetramethyl, n,n-dimethyl-3,5-xylidine, 3,5-xylidine, n,n-dimethyl, 3,5-dimethylphenyl dimethylamine, acmc-209kew, 5-dimethylamino-m-xylene, 3,5,n,n-tetramethylaniline, n,n-dimethyl-sym-m-xylidine, n,n,3,5-tetramethyl aniline, n,n-3,5-tetramethylbenzenamine
PubChem CID 78625
IUPAC navn N,N,3,5-tetramethylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)N(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,3,5-Tetramethylaniline
Tæthed 0.913
Mængde 25 g
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.544
FN nummer UN2810
Beilstein 1933736
Kogepunkt 226 °C til 228 °C
Opløselighedsinformation Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Formel vægt 149.24
Procent renhed 98%