Få mere at vide
N,N,2-Trimethyl-3,3-diphenylpropan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050974
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050974 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050974 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0531.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N,2-Trimethyl-3,3-diphenylpropan-1-amine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,2-Trimethyl-3,3-diphenylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 63905-14-6
Analyt- eller komponentnavne N,N,2-Trimethyl-3,3-diphenylpropan-1-amine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H23 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Propylamine, N,N,2-trimethyl-3,3-diphenyl-, hydrochloride (7CI), Benzenepropanamine, N,N,beta-trimethyl-gamma-phenyl-, hydrochloride (1:1), Benzenepropanamine, N,N,beta-trimethyl-gamma-phenyl-, hydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C18H23N.ClH/c1-15(14-19(2)3)18(16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17;/h4-13,15,18H,14H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC(CN(C)C)C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn N,N,2-trimethyl-3,3-diphenylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 289.84
Mængde 25 mg
Formel vægt 289.1597 g/mol