Få mere at vide
N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052200
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052200 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052200 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0435.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide
CAS 1329613-31-1
Analyt- eller komponentnavne N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C27 H34 N2 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acebutolol Hydrochloride Imp. H (EP), Acebutolol Imp. H (EP), N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide, Acebutolol Hydrochloride Impurity H, Acebutolol Impurity H
InChI formel InChI=1S/C21H25NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3;1H/b13-12+;
SMIL CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)COc2ccc(NC(=O)CCC)cc2C(=O)C)c(c1)C(=O)C
IUPAC navn N-[3-acetyl-4-[3-[2-acetyl-4-(butanoylamino)phenoxy]-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide
Molekylvægt (g/mol) 498.57
Mængde 25 mg
Formel vægt 498.2366 g/mol