Få mere at vide
N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide, Mikromol™
Beskrivelse
N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide |
| CAS | 1329613-31-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C27 H34 N2 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Acebutolol Hydrochloride Imp. H (EP), Acebutolol Imp. H (EP), N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide, Acebutolol Hydrochloride Impurity H, Acebutolol Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3;1H/b13-12+; |
| SMIL | CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)COc2ccc(NC(=O)CCC)cc2C(=O)C)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-[3-acetyl-4-[3-[2-acetyl-4-(butanoylamino)phenoxy]-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| Vis mere |