Få mere at vide
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443204
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443204 25 g 25g
11453204 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443204 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10561.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13021-15-3
Molekylær formel C11H17N
Molekylvægt (g/mol) 163.264
MDL nummer MFCD00010596
InChI nøgle JZBZLRKFJWQZHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,2,4,6-pentamethylbenzenamine, 2-dimethylamino mesitylene, n,n-dimethylmesidine, benzenamine,n,n,2,4,6-pentamethyl, 2-dimethylaminomesitylene, dimethylaminomesitylen, pubchem3219, acmc-209bhq, n,n-2,4,6-pentamethylaniline, 2,4,6,n,n-pentamethylbenzenamine
PubChem CID 139365
IUPAC navn N,N,2,4,6-pentamethylanilin
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)N(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,2,4,6-Pentamethylaniline
Tæthed 0.907
Kogepunkt 213°C to 215°C
Flammepunkt 78°C (174°F)
Brydningsindeks 1.521
Mængde 25 g
Formel vægt 163.27
Procent renhed 98%