Få mere at vide
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10863381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10863381 100 g Glass bottle 100g
10351180 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10863381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210871000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 53369-71-4
Molekylær formel C7H18N2
Molekylvægt (g/mol) 130.23
InChI nøgle ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n,2,2-tetramethyl, n,n,2,2-tetramethylpropane-1,3-diamine, n,n-dimethylneopentanediamine, 3-amino-2,2-dimethylpropyl dimethylamine, n1,n1,2,2-tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n1,n1,2,2-tetramethyl, acmc-209l6k, ksc597o9f, uldivzqlpbuhag-uhfffaoysa
PubChem CID 104477
IUPAC navn N',N',2,2-tetramethylpropane-1,3-diamine
SMIL CC(C)(CN)CN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 155.0°C to 158.0°C
Flammepunkt 35°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2
Brydningsindeks 1.4355
Mængde 100 g
Beilstein 04,III,596
Specifik vægtfylde 0.82
Formel vægt 130.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.