Få mere at vide
N,N'-[[(1-Methylethyl)imino]-bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide (Acebutolol Biamine), Mikromol™
Artikelnummer. 30052734
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052734 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052734 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0435.070025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N'-[[(1-Methylethyl)imino]-bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide (Acebutolol Biamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acebutolol Biamine
CAS 1330165-98-4
Analyt- eller komponentnavne Acebutolol Biamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C33 H47 N3 O8
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acebutolol Hydrochloride Imp. G (EP), Acebutolol Imp. G (EP), N,N'-[[(1-Methylethyl)imino]-bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide, Acebutolol Biamine, Acebutolol Hydrochloride Impurity G, Acebutolol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24)
SMIL CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(NC(=O)CCC)cc2C(=O)C)C(C)C)c(c1)C(=O)C
IUPAC navn N-[3-acetyl-4-[3-[[3-[2-acetyl-4-(butanoylamino)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-propan-2-ylamino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide
Molekylvægt (g/mol) 613.74
Mængde 25 mg
Formel vægt 613.3363 g/mol