Få mere at vide
N,N'-1,4-Phenylenedi-glycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-1,4-Phenylenedi-glycine |
| CAS | 10097-07-1 |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N,N’-1,4-Phenylenebis-glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O4/c13-9(14)5-11-7-1-2-8(4-3-7)12-6-10(15)16/h1-4,11-12H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)CNc1ccc(NCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(carboxymethylamino)anilino]eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.21 |
| Formel vægt | 224.0797 |