Få mere at vide
N,N'-1,4-Phenylenedi-glycin, TRC
Artikelnummer. 30409118
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30409118 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30409118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31985010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-1,4-Phenylenedi-glycine
CAS 10097-07-1
Molekylær formel C10 H12 N2 O4
Mængde 10 mg
Synonym N,N’-1,4-Phenylenebis-glycine
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O4/c13-9(14)5-11-7-1-2-8(4-3-7)12-6-10(15)16/h1-4,11-12H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMIL OC(=O)CNc1ccc(NCC(=O)O)cc1
IUPAC navn 2-[4-(carboxymethylamino)anilino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 224.21
Formel vægt 224.0797