Få mere at vide
N,N'-1,4-Phenylenebis[2-bromoacetamid], TRC
Artikelnummer. 30421927
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30421927 1 g
1 options
Artikelnummer. 30421927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3198631G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-1,4-Phenylenebis[2-bromoacetamide]
CAS 10328-52-6
Molekylær formel C10 H10 Br2 N2 O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H10Br2N2O2/c11-5-9(15)13-7-1-2-8(4-3-7)14-10(16)6-12/h1-4H,5-6H2,(H,13,15)(H,14,16)
SMIL BrCC(=O)Nc1ccc(NC(=O)CBr)cc1
IUPAC navn 2-bromo-N-[4-[(2-bromoacetyl)amino]phenyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 350.007
Formel vægt 347.911