Få mere at vide
N,N'-(1,2-Propylene)thiourea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propylene thiourea |
| CAS | 2122-19-2 |
| Molekylær formel | C4 H8 N2 S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Imidazolidinethione','4-methyl- (8CI','9CI','ACI), 2-Imidazoline-2-thiol','4-methyl- (7CI), 2-Imidazoline-2-thiol','5-methyl- (6CI), 4-Methyl-2-imidazolidinethione (ACI), 4-Methylimidazolidine-2-thione, N,N'-(1,2-Propylene)thiourea, NSC 31254, NSC 68394, Propylene thiourea |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2S/c1-3-2-5-4(7)6-3/h3H,2H2,1H3,(H2,5,6,7) |
| SMIL | CC1CNC(=S)N1 |
| IUPAC navn | 4-methylimidazolidine-2-thione |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.18 |
| Formel vægt | 116.0408 |