Få mere at vide
N,N'-[1,2-Ethanediylbis[oxymethylene(1,6-dihydro-6-oxo-9H-purine-9,2-diyl)]]bisacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-[1,2-Ethanediylbis(oxymethylene(1,6-dihydro-6-oxo-9H-purine-9,2-diyl))]bisacetamide |
| CAS | 1417988-85-2 |
| Molekylær formel | C18H20N10O6 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N10O6/c1-9(29)21-17-23-13-11(15(31)25-17)19-5-27(13)7-33-3-4-34-8-28-6-20-12-14(28)24-18(22-10(2)30)26-16(12)32/h5-6H,3-4,7-8H2,1-2H3,(H2,21,23,25,29,31)(H2,22,24,26,30,32) |
| SMIL | CC(=O)NC1=NC(=O)c2ncn(COCCOCn3cnc4C(=O)N=C(NC(=O)C)Nc34)c2N1 |
| IUPAC navn | N-[9-[2-[(2-acetamido-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]ethoxymethyl]-6-oxo-3H-purin-2-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.41 |
| Formel vægt | 472.1567 |