missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-methy-Beta-alanine Diethyl Ester], TRC

Artikelnummer. 30373942
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373942 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373942 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9176701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-methy-beta-alanine Diethyl Ester]
CAS 42434-14-0
Molekylær formel C14H28N2O4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H28N2O4/c1-5-19-13(17)7-9-15(3)11-12-16(4)10-8-14(18)20-6-2/h5-12H2,1-4H3
SMIL O=C(OCC)CCN(C)CCN(C)CCC(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 3,3'-(ethane-1,2-diylbis(methylazanediyl))dipropionate
Molekylvægt (g/mol) 288.38
Formel vægt 288.2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.