Få mere at vide
N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-methy-b-alanine Diethyl Ester], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-methy-beta-alanine Diethyl Ester] |
| CAS | 42434-14-0 |
| Molekylær formel | C14H28N2O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28N2O4/c1-5-19-13(17)7-9-15(3)11-12-16(4)10-8-14(18)20-6-2/h5-12H2,1-4H3 |
| SMIL | O=C(OCC)CCN(C)CCN(C)CCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 3,3'-(ethane-1,2-diylbis(methylazanediyl))dipropionate |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.38 |
| Formel vægt | 288.2 |