Få mere at vide
N,N'-1,2-ethanediylbis-carbamodithiosyre C,C'-dimethylester, TRC
Artikelnummer. 30132411
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132411 10 mg
30134512 5 mg
17982095 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE50132010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20721-48-6
Molekylær formel C6 H12 N2 S4
Molekylvægt (g/mol) 240.4329
Synonym Carbamic acid, ethylenebis[dithio-, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, dimethyl ester (9CI), C,C'-Dimethyl N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioate], S,S'-Dimethylxanthogenethylenebisdithiocarbamate
IUPAC navn methyl N-[2-(methylsulfanylcarbothioylamino)ethyl]carbamodithioat
SMIL CSC(=S)NCCNC(=S)SC
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N'-1,2-ethanediylbis-Carbamodithioic acid C,C'-dimethyl ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12N2S4/c1-11-5(9)7-3-4-8-6(10)12-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
Formel vægt 239.9883
Procent renhed >95%