missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methylvancomycin Di-trifluoroacetic Acid Salt (>85%), TRC

Artikelnummer. 30180325
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180325 10 mg
30179987 1 mg
30180120 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180325 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM34851510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

Synonym 22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine, Vancomycin Derivative Di-trifluoroacetic Acid Salt∣56-Methylvancomycin Di-trifluoroacetic Acid Salt;∣Antibiotic M 43D Di-trifluoroacetic Acid Salt∣(3S,6R,7R,22R,23S,26S,36R,38aR)-3-(2-Amino-2-oxoethyl)-44-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3-(((2S,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-43,45-dichloro-6-((R)-2-(dimethylamino)-4-methylpentanamido)-7,22,28,30,32-pentahydroxy-2,5,24,38,39-pentaoxo-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahydro-1H,22H-23,36-(epiminomethano)-8,11:18,21-dietheno-13,16:31,35-di(metheno)benzo[n][1]oxa[6,9]diazacyclohexadecino[4,5-d][1]oxa[7,17]diazacyclotetracosine-26-carboxylic Acid Di-trifluoroacetic Acid Salt

Tekniske data

Format Neat
Molekylvægt (g/mol) 1691.33
Produkttype API
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.