Få mere at vide
N-Methylvancomycin Di-trifluoroacetic Acid Salt (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 1691.33 |
| Produkttype | API |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |