Få mere at vide
N-Methylurea, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methylurea |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5) |
| Formel vægt | 74.048 |