Få mere at vide
N-Methylurea-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylurea-d6 |
| CAS | 56683-43-3 |
| Molekylær formel | C2 D6 N2 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Urea-d3, methyl-d3- (9CI), N-Methylurea-d6, Methylurea-D6, Methyl-d3-urea-d3, 1-(Methyl-d3)urea-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)/i1D3/hD3 |
| SMIL | [2H]N([2H])C(=O)N([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,3-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.1188 |
| Formel vægt | 80.0857 |