Få mere at vide
N-Methyltryptamine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyltryptamine-d3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2/c1-12-7-6-9-8-13-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,8,12-13H,6-7H2,1H3/i1D3 |