Få mere at vide
N-methyltrimethylacetamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322786
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322786 5 g 5g
11332786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08916.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6830-83-7 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6830-83-7
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00043643
InChI nøgle QMKKJBRRKIKWFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpivalamide, n-methyltrimethylacetamide, 2,2,n-trimethylpropanamide, n,2,2-trimethylpropionamide, n-methyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-methylpropanamide, bae, n-methyl-pivalamide, propanamide,n,2,2-trimethyl
PubChem CID 138844
IUPAC navn N,2,2-trimethylpropanamid
SMIL CC(C)(C)C(=O)NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyltrimethylacetamide
Smeltepunkt 89°C to 93°C
Kogepunkt 105°C to 110°C (15 mmHg)
Lineær formel (CH3)3CCONHCH3
Mængde 5 g
Beilstein 1744142
Formel vægt 115.18
Procent renhed 96%