Få mere at vide
N-Methyltrifluoroacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyltrifluoroacetamide |
| CAS | 815-06-5 |
| Molekylær formel | C3H4F3NO |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4F3NO/c1-7-2(8)3(4,5)6/h1H3,(H,7,8) |
| SMIL | CNC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.07 |
| Formel vægt | 127.0245 |