Få mere at vide
N-Methyltopiramate, Mikromol™
Beskrivelse
N-Methyltopiramate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl Topiramate |
| CAS | 97240-80-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Methyl Topiramate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13H23NO8S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-Fructopyranose 1-(N-Methylsulfamate), 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose Methylsulfamate, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran beta-D-Fructopyranose deriv. |
| SMIL | CNS(=O)(=O)OC[C@@]12OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]1OC(C)(C)O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.39 |
| Mængde | 25 mg |