Få mere at vide
N-Methylthiourea, TRC
Artikelnummer. 30474851
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30474851 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30474851 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM220745500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylthiourea
CAS 598-52-7
Molekylær formel C2H6N2S
Mængde 500 mg
Synonym 1-Methyl-2-thiourea, 1-Methylthiocarbamide, 1-Methylthiourea, Methylthiocarbamide, Methylthiourea, Monomethylthiourea, N-Methyl-2-thiourea, N-Methylthiocarbamide, NSC 30213
InChI formel InChI=1S/C2H6N2S/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)
SMIL CNC(=S)N
IUPAC navn methylthiourea
Molekylvægt (g/mol) 90.15
Formel vægt 90.0252