Få mere at vide
N-methylthiourea, 97%
Artikelnummer. 10337010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10337010 100 g Glasflaske 100g
10041320 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10337010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127901000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 598-52-7 | C2H6N2S | 90,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-52-7
Molekylær formel C2H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 90.14
MDL nummer MFCD00004938
InChI nøgle KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylthiourea, 1-methylthiourea, 1-methyl-2-thiourea, methylthiocarbamide, thiourea, methyl, monomethylthiourea, 1-methylthiocarbamide, methyl thiourea, n-methylthiocarbamide, urea, 1-methyl-2-thio
PubChem CID 2723704
IUPAC navn methylthiourinstof
SMIL CNC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylthiourea
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 118 °C til 123 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3NHCSNH2
Mængde 100 g
Beilstein 04, 70
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 165 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 25 g/L isopropanol (20 °C), uopløseligt i upolare opløsningsmidler
Formel vægt 90.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylthiourea
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge