Få mere at vide
N-Methylthiourea, 97+%
Artikelnummer. 11498720
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498720 500 g 500g
11428653 25 g 25g
11438653 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10437.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 598-52-7 | C2H6N2S | 90,144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-52-7
Molekylær formel C2H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 90.144
MDL nummer MFCD00004938
InChI nøgle KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylthiourea, 1-methylthiourea, 1-methyl-2-thiourea, methylthiocarbamide, thiourea, methyl, monomethylthiourea, 1-methylthiocarbamide, methyl thiourea, n-methylthiocarbamide, urea, 1-methyl-2-thio
PubChem CID 2723704
IUPAC navn methylthiourinstof
SMIL CNC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylthiourea
Smeltepunkt 119 °C til 124 °C
pH 7
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 506162
Formel vægt 90.15
Procent renhed ≥98%