Få mere at vide
N-Methylthiophene-2-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-Methylthiophene-2-carboxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylthiophene-2-carboxamide |
| CAS | 39880-77-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Methylthiophene-2-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H7 N O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-Methylthiophene-2-carboxamide, Tenoxicam Imp. C (EP), Tenoxicam Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NOS/c1-7-6(8)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | CNC(=O)c1cccs1 |
| IUPAC navn | N-methylthiophene-2-carboxamide |
| Vis mere |