Få mere at vide
N-Methyltaurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyltaurine |
| CAS | 107-68-6 |
| Molekylær formel | C3 H9 N O3 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-(Methylamino)ethanesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO3S/c1-4-2-3-8(5,6)7/h4H,2-3H2,1H3,(H,5,6,7) |
| SMIL | CNCCS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(methylamino)ethanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.1735 |
| Formel vægt | 139.0303 |